Learn More
3-(Dimethylsulfamoyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499607 1 g 1 Gramm
15409617 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52838.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 871329-59-8 | C8H12BNO4S | 229.057 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871329-59-8
Summenformel C8H12BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 229.057
MDL-Nummer MFCD07363747
InChI-Schlüssel SGERXKCDWJPIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n,n-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, n,n-dimethyl 3-boronobenzenesulfonamide, 3-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, 3-n,n-dimethylsulphonamido benzeneboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl phenylboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl benzeneboronic acid, 3-n,n-dimethylsulfonamidophenyl boronic acid, boronic acid, 3-dimethylamino sulfonyl phenyl, boronic acid,b-3-dimethylamino sulfonyl phenyl, acmc-209qg4
PubChem CID 44119634
IUPAC-Name [3-(Dimethylsulfamoyl)phenyl]Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)N(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Dimethylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Menge 1 g
Formelmasse 229.06
Reinheit (%) 98%