missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide (~70%), TRC

Artikelnummer. 30012310
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012310 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4807981G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20120-33-6
Summenformel C6H14NO5P
Molekulargewicht (g/mol) 211.15
Synonym 3-(Dimethylphosphono)-N-(hydroxymethyl)propionamide;3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;3-(Dimethylphosphono)propionic acid methylolamide;3-(Dimethylphosphono)propionic methylolamide;3-(O,O'-Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;Amgard TFR 1;CP;CP (flame retardant);CP New;Dimethyl N-methylolphosphonopropionamide;Dimethyl [2-[(hydroxymethyl)carbamoyl]ethyl]phosphonate;Dimethyl phosphonomethylolpropionamide;KX 912;N-Methylol-3-(dimethoxyphosphono)propionamide;N-Methylol-3-(dimethylphosphono)propionamide;Nicca Fi-None CG 700 Conc.;Pyrovatex 3805, Pyrovatex CF, Pyrovatex CP, Pyrovatex CP New, Spolapret OS
IUPAC-Name 3-dimethoxyphosphoryl-N-(hydroxymethyl)propanamide
SMILES COP(=O)(CCC(=O)NCO)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14NO5P/c1-11-13(10,12-2)4-3-6(9)7-5-8/h8H,3-5H2,1-2H3,(H,7,9)
Formelmasse 211.061
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.