Learn More
3-Dimethylaminophenol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476256 5 g 5 Gramm
11486256 25 g 25 Gramm
11496256 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23067.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Dimethylaminophenol kann als Neostigmin-Bromidintermediär und Farbstoffintermediär verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-07-0
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00002264
InChI-Schlüssel MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
PubChem CID 7421
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)phenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminophenol
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt 148°C (298°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
Beilstein 774631
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Dimethylaminophenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Dimethylaminophenol