Learn More
3-Dimethylaminobenzoic Anhydrid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031382
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 15495157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32446.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4629-50-9
Summenformel C18H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.37
MDL-Nummer MFCD09757555
InChI-Schlüssel ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 46779096
IUPAC-Name [3-(Dimethylamino)benzoyl] 3-(dimethylamino)benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminobenzoic anhydride
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 1 g
Formelmasse 312.37
Reinheit (%) 97%