Learn More
3-Dimethylaminoacrolein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12259299
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
927-63-9
C5H9NO
99.13
MFCD00006999
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
3-dimethylaminoacrolein, 3-dimethylaminoacrylaldehyde, 3-dimethylamino acrylaldehyde, 3-dimethylamino acrolein, 2-propenal, 3-dimethylamino, e-3-dimethylamino acrylaldehyde, e-3-dimethylamino prop-2-enal, 3-dimethylamino propenal, 2e-3-dimethylamino prop-2-enal, .beta.-dimethylamino acrolein
638320
CN(C)\C=C\C=O
927-63-9
C5H9NO
99.13
MFCD00006999
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
3-dimethylaminoacrolein, 3-dimethylaminoacrylaldehyde, 3-dimethylamino acrylaldehyde, 3-dimethylamino acrolein, 2-propenal, 3-dimethylamino, e-3-dimethylamino acrylaldehyde, e-3-dimethylamino prop-2-enal, 3-dimethylamino propenal, 2e-3-dimethylamino prop-2-enal, .beta.-dimethylamino acrolein
638320
CN(C)\C=C\C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminoacrolein
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 270°C to 273°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 0.77
IUPAC-Name (2E)-3-(Dimethylamin)prop-2-enal
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylaminoacrolein, 90%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.