Learn More
3-Dimethylamino-1-Propanol 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10496910
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
3179-63-3
C5H13NO
103.17
MFCD00002945
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
76646
3-(dimethylamino)propan-1-ol
CN(C)CCCO
3179-63-3
C5H13NO
103.17
MFCD00002945
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
76646
3-(dimethylamino)propan-1-ol
CN(C)CCCO
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-propanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8860g/mL
Siedepunkt 159.0°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2N(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4350 to 1.4370
Menge 5 g
Beilstein 04, I, 433
Relative Dichte 0.886
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 6.85 mPa.s (20°C)
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.