Learn More
3-Dimethylamino-1-Propanol 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 115881000
Additional Details : CAS : 3179-63-3 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2734 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
3179-63-3 | |
103.16 | |
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N | |
76646 | |
CN(C)CCCO |
C5H13NO | |
MFCD00002945 | |
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol | |
3-(dimethylamino)propan-1-ol |
Spezifikation
3-Dimethylamino-1-propanol | |
54°C | |
Glasflasche | |
0.886 | |
159.0°C | |
-35.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2N(CH2)3OH | |
04, I, 433 | |
Solubility in water: soluble | |
CN(C)CCCO | |
103.16 | |
103.16 | |
99% |
0.8860g/mL | |
Authentic | |
1.4350 to 1.4370 | |
6.85 mPa.s (20°C) | |
Farblos bis hellgelb | |
100g | |
3179-63-3 | |
100.0 | |
C5H13NO | |
MFCD00002945 | |
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol | |
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N | |
3-(dimethylamino)propan-1-ol | |
76646 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Dimethylamino-1-propanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.