Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-on, TRC
Artikelnummer. 30371676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371676 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD462145500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Summenformel C10H12N2O
Menge 500 mg
Synonym Imatinib Dimethylamino Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
SMILES CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Molekulargewicht (g/mol) 176.22