Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3-Dimethylamin--(-pyridyl)--propen--on1-(3-pyridyl)-2-propen-1-on wird in der Pharmazie als Zwischenprodukt von Imatinib verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Basen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and dichloromethane. |
| Formelmasse | 176.22 |
| Reinheit (%) | 97% |