Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430876 250 mg 250 Milligramm
15450538 1 g 1 Gramm
15460538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54187.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Dimethylamin--(-pyridyl)--propen--on1-(3-pyridyl)-2-propen-1-on wird in der Pharmazie als Zwischenprodukt von Imatinib verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55314-16-4
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.219
MDL-Nummer MFCD00115180
InChI-Schlüssel MZLRFUCMBQWLNV-FNORWQNLSA-N
Synonym 1-3-pyridyl-3-dimethylamino-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl-propenone, dimethylaminopyridinylpropenone, 3-dimethylamino-1-3-pyridyl-2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-pyridinyl-2-propene-1-one, 3-3-dimethylamino acryloyl pyridine, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-ylprop-2-en-1-one
PubChem CID 5369165
IUPAC-Name (E)-3-(Dimethylamino)-1-Pyridin-3-ylprop-2-en-1-on
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and dichloromethane.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%