Learn More
3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478645 5 g 5 Gramm
15488645 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33797.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62041-46-7
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
MDL-Nummer MFCD11501639
InChI-Schlüssel QBMMITATXZJWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl-prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-3'-methoxyacrylophenone
PubChem CID 42573796
IUPAC-Name 3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)prop-2-en-1-on
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Menge 5 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 95%