Learn More
3-(Difluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485977 250 mg 250 Milligramm
15475977 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33189.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76541-44-1 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76541-44-1
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD11226584
InChI-Schlüssel HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
PubChem CID 640475
IUPAC-Name 3-(Difluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Difluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 42°C (6 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 97%