missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Difluoromethoxy)Nitrobenzol, TRC

Artikelnummer. 30180162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180162 500 mg 500 Milligramm
30179906 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD452240500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22236-07-3
Summenformel C7H5NO3F2
Molekulargewicht (g/mol) 189.11
Synonym 1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene;
IUPAC-Name 1-(difluormethoxy)-3-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
Formelmasse 189.0237
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.