Learn More
3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl Chloride |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H |
| Formelmasse | 241.9616 |