Learn More
3-Diethylaminopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10375790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10375790 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10466910 1 L Glasflasche 1 Liter
10096203 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10375790 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 114092500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-78-9
Summenformel C7H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.24
MDL-Nummer MFCD00008218
InChI-Schlüssel QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
PubChem CID 61011
IUPAC-Name N',N'-Diethylpropan-1,3-diamin
SMILES CCN(CC)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Diethylaminopropylamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 168°C to 171°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2N(CH2)3NH2
Brechungsindex 1.4406 to 1.4426
Menge 250 mL
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water
Viskosität 1.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Diethylaminopropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.