Learn More
3-Diethylaminophenol, TRC
Artikelnummer. 30388676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388676 10 g -
30387078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44382510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-68-9
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Synonym 3-(Diethylamino)phenol, 3-(N,N-Diethylamino)phenol, 3-Hydroxy-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-3-Hydroxybenzenamine, N,N-Diethyl-3-aminophenol, N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline, N,N-Diethyl-m-aminophenol, NSC 93934, m-(Diethylamino)phenol, m-Hydroxy-N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)c1cccc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Diethylaminophenol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 165.1154