Learn More
3-Diethylaminophenol, Granulat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10031540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10031540 100 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10031540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146631000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 91-68-9 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Diethylaminophenol
Namenshinweis 99%
CAS 91-68-9
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Farbe Braun bis Grau oder Rot
Siedepunkt 170°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 141°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H15NO
Strukturformel (C2H5)2NC6H4OH
MDL-Nummer MFCD00002265
Menge 100 g
Beilstein 13, 408
Synonym 3-diethylamino phenol, phenol, 3-diethylamino, n,n-diethyl-m-aminophenol, n,n-diethyl-3-aminophenol, m-diethylamino phenol, 3-hydroxy-n,n-diethylaniline, phenol, m-diethylamino, n,n-diethyl-3-hydroxyaniline, unii-bqy98q7yu5, ccris 4615
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,carbon disulfide,caustic soda,alkalis and,aromatic hydrocarbons,insoluble in ligroin
InChI-Schlüssel WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC(O)=C1
IUPAC-Name 3-(Diethylamino)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 165.24
PubChem CID 7062
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken oder Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Diethylaminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.