Learn More
3-Diethylamino-1-Propylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362976
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11362976
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10750.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2626-52-0 | C8H16N2S | 172.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2626-52-0
Summenformel C8H16N2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.29
MDL-Nummer MFCD00041133
InChI-Schlüssel QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylamino propyl isothiocyanate, diethyl 3-isothiocyanatopropyl amine, 3-diethylamino propylisothiocyanate, diethyl-3-isothiocyanato-propyl-amine, acmc-20aniz, n,n-diethyl-3-isothiocyanato-propan-1-amine, 3-diethylaminopropyl isothiocyanate, 3-diethylamino propanisothiocyanate, 3-diethylamino-1-propyl isothiocyanate, 3-n,n-diethylamino propylisothiocyanate
PubChem CID 2758240
IUPAC-Name N,N-Diethyl-3-isothiocyanatopropan-1-amin
SMILES CCN(CC)CCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Diethylamino-1-propyl isothiocyanate
Dichte 0.95
Siedepunkt 94°C to 95°C (3.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1757446
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 172.29
Reinheit (%) 97%