Learn More
3-(Di-Tert-Butylphosphonium)propansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-(Di-tert-butylphosphino)propane-1-sulfonic acid is used in palladium catalyzed cross-coupling reactions. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(Di-tert-Butylphosphino)Propan-1-sulfonsäure wird in Palladium-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate |
| Strukturformel | [(CH3)3C]2P(CH2)3SO3H |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 268.35 |
| Reinheit (%) | 97% |