Learn More
3-(Di-n-Butylamino)-1-Propyn, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11373026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373026 5 g 5 Gramm
11363026 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10844.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6336-58-9
Summenformel C11H21N
Molekulargewicht (g/mol) 167.296
MDL-Nummer MFCD00041673
InChI-Schlüssel XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dibutylamino-1-propyne, dibutylprop-2-ynylamine, dibutylpropargylamine, 3-dibutylaminopropyne, n,n-dibutylpropargylamine, di-n-butyl propargyl amine, acmc-209nf4, di-n-butylamino-1-propyne, n,n-dibutyl-2-propynylamine
PubChem CID 138732
IUPAC-Name N-Butyl-N-prop-2-ynylbutan-1-amin
SMILES CCCCN(CCCC)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Di-n-butylamino)-1-propyne
Siedepunkt 87°C to 89°C (19 mmHg)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
Beilstein 1752173
Formelmasse 167.3
Reinheit (%) 98%