Learn More
BRAND™ 3er Ständer mit Netzteil für Transferpette electronic
Artikelnummer. p-8555016 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
USA/Japan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10098531
Marke: BRAND™ 705390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält 3 Geräte während des Ladevorgangs sicher. Zur Verwendung mit Transferpette™ electronic.
  • Als Ständer und zum Laden von 3 Transferpette™ elektronischen Geräten
  • PRI 100–240 V Wechselstromadapter
  • Wählen Sie den Steckertyp für UK/Irland oder USA/Japan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 3-Geräte-Ladestation
Zur Verwendung mit (Geräte) Transferpette™ elektronisch
Steckertyp USA/Japan
Menge Je 1
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz