Learn More
3-Des[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl-7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Des[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl-7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H27NO4S/c30-22-9-4-19(5-10-22)25-18-21-8-13-24(31)26(28(21)34-25)27(32)20-6-11-23(12-7-20)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2 |
| Formelmasse | 473.1661 |