Learn More
3-Deoxygalactosone (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Deoxy-galactosone |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1 |
| Formelmasse | 162.0528 |
| Reinheit (%) | >95% |