Learn More
Alfa Aesar™ 3'-Deoxyadenosin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ J65366.MA
Additional Details : CAS : 73-03-0 Gewicht : 0.00010kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 10mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446859
  • 84.67 CHF / 10 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
73-03-0
251.246
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
6303
(2R,3R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
C10H13N5O3
MFCD00037998
cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
CHEBI:29014
C1C(OC(C1O)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)CO
Spezifikation
3'-Deoxyadenosine
10mg
C10H13N5O3
UN2811
14,2529
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
(2R,3R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
6303
251.24
98%
Weiß
73-03-0
MFCD00037998
35194
cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
C1C(OC(C1O)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)CO
251.246
CHEBI:29014
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation