missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Dehydroxychlorthalidon-d4, TRC

Artikelnummer. 30354882
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354882 1 mg 1 Milligramm
30354009 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30354882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2305421MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Dehydroxy Chlorthalidone-d4
Summenformel C14 D4 H7 Cl N2 O3 S
Menge 1 mg
Synonym 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-benzenesulfonamide-d4, 3-Deoxy Chlorthalidone-d4
InChI-Formel InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)NC(c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N)c2c1[2H]
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(4,5,6,7-tetradeuterio-3-oxo-1,2-dihydroisoindol-1-yl)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 326.791
Formelmasse 326.043
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.