Learn More
3-Deazaneplanocin A Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Deazaneplanocin A Hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (1S,2R,5R)-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)-3-cyclopentene-1,2-diol Hydrochloride, [1S-(1α,2α,5β)]-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)-3-cyclopentene-1,2-diol Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1 |
| Formelmasse | 298.0833 |