Learn More
3-Cyclopropylmethoxy-4-Difluormethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488696
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488696 5 g 5 Gramm
15498696 250 mg 250 Milligramm
15478696 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64098.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 162401-62-9 | C12H12F2O4 | 258.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162401-62-9
Summenformel C12H12F2O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.221
MDL-Nummer MFCD04621687
InChI-Schlüssel IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy, roflumilast intermediate, roflumilast intermediate b, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoicacid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy 4-difluoromethoxy benzoic acid
PubChem CID 2394006
IUPAC-Name 3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluormethoxy)benzoesäure
SMILES C1CC1COC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)OC(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 5 g
Beilstein 11413145
Formelmasse 258.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest