Learn More
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoesäure, Mikromol™
Beschreibung
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoesäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 162401-62-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H12 F2 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid, Roflumilast Related Compound D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(OC(F)F)c(OCC2CC2)c1 |
| IUPAC-Name | 3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluormethoxy)benzoesäure |
| Mehr anzeigen |