Learn More
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30049364
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049364 25 mg 25 Milligramm
30050465 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049364 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3618.010025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
CAS 162401-62-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H12 F2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid, Roflumilast Related Compound D
InChI-Formel InChI=1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(OC(F)F)c(OCC2CC2)c1
IUPAC-Name 3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluormethoxy)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.22
Menge 25 mg
Formelmasse 258.0704 g/mol