Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-Methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10769025 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10263372 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01923EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67387-76-2
Summenformel C13H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.268
InChI-Schlüssel FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
PubChem CID 2735893
IUPAC-Name 3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%