Learn More
3-Cyclopenten-1-ol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17281206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17281206 1 g 1 Gramm
17291206 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467550010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14320-38-8 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14320-38-8
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00798186
InChI-Schlüssel WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Cyclopent-3-en-1-ol
SMILES OC1CC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopenten-1-ol
Siedepunkt 136.0°C
Flammpunkt 42°C
Menge 1 g
Formelmasse 84.13