Learn More
3-Cyclohexen-1-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422268 25 g 25 Gramm
11412268 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15229.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4771-80-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4771-80-6
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.155
MDL-Nummer MFCD00013781
InChI-Schlüssel VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
PubChem CID 20903
IUPAC-Name 3-Cyclohexen-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 1.082
Siedepunkt 120°C to 122°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4815
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1617723
Löslichkeitsinformationen V sol
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 98%