Learn More
3-Cyanopyridin-5-boronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470688
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470688 1 g 1 Gramm
15461126 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54385.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 402718-29-0 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402718-29-0
Summenformel C12H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.07
MDL-Nummer MFCD07780755
InChI-Schlüssel BOIKCRIMIQAFQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, nicotinonitril-5-boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, nicotinonitrile-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile?, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 16414216
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 1 g
Formelmasse 230.07
Reinheit (%) 96%