Learn More
3-Cyanpyridin-1-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418837
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418837 2.5 g 2.50 Gramm
11428837 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19961.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14906-64-0 | C6H5N2O | 121.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14906-64-0
Summenformel C6H5N2O
Molekulargewicht (g/mol) 121.12
MDL-Nummer MFCD00129037
InChI-Schlüssel AABSWFBNBQBPEQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nicotinonitrile-1-oxide, 3-cyanopyridine n-oxide, 3-cyanopyridine-n-oxide, nicotinonitrile 1-oxide, 3-cyanopyridine 1-oxide, 3-cyanopyridin-1-ium-1-olate, 3-pyridinecarbonitrile, 1-oxide, acmc-1c6hr, 3-pyridinecarbonitrile,1-oxide, woovsqcalyyudo-uhfffaoysa
PubChem CID 84686
SMILES [O-][NH++]1C=C[CH-]C(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopyridine 1-oxide
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name 1-Oxidopyridin-1-ium-3-Carbonitril
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 97%