Learn More
3-Cyanpyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474688
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474688 10 g 10 Gramm
15464688 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58380.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25939-87-1
Summenformel C7H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 144.137
MDL-Nummer MFCD01927799
InChI-Schlüssel RRHORVAOECWFPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 3-cyanopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, pyrazolo 1,5-a-pyrimidine-3-carbonitrile, 2vtm, pyrazolo 1,5-a pyrimidin-3-yl cyanide, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 8, lzm
PubChem CID 819275
IUPAC-Name Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-3-Carbonitril
SMILES C1=CN2C(=C(C=N2)C#N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 144.14
Reinheit (%) 97%