Learn More
(3-Cyanopropyl)triethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327425
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327425 100 g 100 Gramm
11317425 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05367.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1067-47-6 | C10H21NO3Si | 231.367 g/mol
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane is used as cyanoalkyl silane coupling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Cyanopropyl)triethoxysilan wird als Kopplungsmittel für Cyanoalkylsilan verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-47-6
Summenformel C10H21NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 231.367
MDL-Nummer MFCD00042636
InChI-Schlüssel VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
PubChem CID 14024
IUPAC-Name 4-Triethoxysilylbutannitril
SMILES CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 238°C to 241°C
Chemischer Name oder Material (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Menge 100 g
Strukturformel NCCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1942237
Flammpunkt 74°C (165°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 231.37
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.417
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.961