Learn More
(3-Cyanopropyl)trichlorsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021452
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11499050
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13787.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202.534 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-27-8
Summenformel C4H6Cl3NSi
Molekulargewicht (g/mol) 202.534
MDL-Nummer MFCD00013832
InChI-Schlüssel HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC-Name 4-Trichlorsilylbutannitril
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 237°C to 238°C
Chemischer Name oder Material (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Menge 25 g
Strukturformel Cl3Si(CH2)3CN
UN-Nummer UN2987
Beilstein 906924
Flammpunkt 92°C (198°F)
Formelmasse 202.54
Reinheit (%) 98%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.463
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.28