Learn More
(3-cyanopropyl)dimethylchlorosilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448819
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448819 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15448819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03607.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18156-15-5 | C6H12ClNSi | 161.704 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 108°C to 109°C (15mmHg)
Chemischer Name oder Material (3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
CAS 18156-15-5
Menge 10 g
Summenformel C6H12ClNSi
MDL-Nummer MFCD00001969
UN-Nummer UN2987
Beilstein 2235062
Flammpunkt 85°C (185°F)
Synonym 3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
InChI-Schlüssel GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(CCCC#N)Cl
IUPAC-Name 4-[Chlor(dimethyl)silyl]butannitril
Molekulargewicht (g/mol) 161.704
PubChem CID 87478
Formelmasse 161.71
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.446
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.