Learn More
3-Cyanophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357426 5 g 5 Gramm
11347426 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09432.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.133 g/mol
3-Cyanophenyl isocyanate serves as a starting reagent in the synthesis of R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran and 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyanophenylisocyanat dient als Ausgangsreagenz bei der Synthese von R/S-4-(3-Chlorphenylaminocarbonylamino)-3,4-Dihydro-2,2-Dimethyl-2-H-1-Benzopyran und1-(3-Cyanophenyl)-3-(2-Methoxy-6-Pentadecylbenzyl)harnstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16413-26-6
Summenformel C8H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.133
MDL-Nummer MFCD00013856
InChI-Schlüssel NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC-Name 3-Isocyanatobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3089117
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 97%