Learn More
3-(Cyanomethoxy)phenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10767538 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10767538 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10767538 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
CAS 947533-25-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8BNO3
MDL-Nummer MFCD09908169
Menge 1 g
Synonym 3-cyanomethoxyphenylboronic acid, 3-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 3-boronophenoxy acetonitrile, 3-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtk, 3-cyanomethoxy benzeneboronic acid
InChI-Schlüssel QEXGRJBUDVWWSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)OCC#N)(O)O
IUPAC-Name [3-(Cyanomethoxy)phenyl]boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.97
PubChem CID 45158886
Formelmasse 176.97
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanomethoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.