Learn More
3-Cyanocumarin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 456590010
Additional Details : CAS : 15119-34-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442172
  • 26.50 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
15119-34-3
171.15
3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
2-Oxochromen-3-Carbonitril
C10H5NO2
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
203763
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C#N
Spezifikation
3-Cyanocoumarin
Glasflasche
1g
96% min. (HPLC)
3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C#N
171.15
171.15
Authentic
184.0°C to 188.0°C
15119-34-3
C10H5NO2
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
2-Oxochromen-3-Carbonitril
203763
97%