Learn More
3-Cyanobenzylsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10638663 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10153364 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07947DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56106-01-5
Summenformel C8H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.651
MDL-Nummer MFCD09046692
InChI-Schlüssel YNWYDZBBHOWDAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulfonyl chloride, 3-cyanophenyl methanesulphonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzonitrile, 3-cyano-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulphonyl chloride, 3-cyano benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-cyano, 3-cyano-phenyl methanesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl methyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 16774314
IUPAC-Name (3-Cyanophenyl)methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 215.66
Reinheit (%) 97%