Learn More
3-Cyanbenzoesäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 13531-48-1 |
| Summenformel | C9H7NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| IUPAC-Name | Methyl-3-cyanbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.16 |
| Formelmasse | 161.0477 |