Learn More
3-Cyanobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338996
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338996 1 g 1 Gramm
11348996 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20169.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56542-67-7 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56542-67-7
Summenformel C7H4ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 201.624
MDL-Nummer MFCD00203480
InChI-Schlüssel BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
PubChem CID 2801360
IUPAC-Name 3-Cyanobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Siedepunkt 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2832925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 201.63
Reinheit (%) 97%