Learn More
3-Cyanobenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10541703 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10541703 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00666EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 56542-67-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H4ClNO2S
Strukturformel CNC6H4SO2Cl
MDL-Nummer MFCD00203480
Menge 10 g
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
InChI-Schlüssel BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
IUPAC-Name 3-Cyanobenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 201.624
PubChem CID 2801360
Formelmasse 201.63
Reinheit (%) 97%