Learn More
3-Cyanobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488486 25 g 25 Gramm
11468486 1 g 1 Gramm
11478486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15943.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131.134 g/mol
3-Cyanobenzaldehyde is used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyanobenzaldehyd wird bei der Synthese von 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]-Chromeno[6,5-d]Oxazol-2-yl)bensonitril verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24964-64-5
Summenformel C8H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 131.134
MDL-Nummer MFCD00003344
InChI-Schlüssel HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC-Name 3-Formylbenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanobenzaldehyde
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Siedepunkt 209°C to 210°C
Geruch Characteristic
Menge 25 g
Beilstein 2205751
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 97%