Learn More
3-Cyan-5-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyano-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 247.07 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Physikalische Form | Fest |