Learn More
3-Cyano-4-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 11389715
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389715 25 g 25 Gramm
11369715 1 g 1 Gramm
11379715 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19769.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5444-01-9
MDL-Nummer MFCD00234272
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Siedepunkt 108°C to 111°C (20 mmHg)
Geruch Characteristic
Summenformel C9H10O4
Menge 25 g
Beilstein 112016
Synonym methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
InChI-Schlüssel ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxy-4-Methoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
PubChem CID 79523
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke