Learn More
3-Cyano-4-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 11379715
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379715 5 g 5 Gramm
11369715 1 g 1 Gramm
11389715 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19769.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5444-01-9
MDL-Nummer MFCD00234272
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Siedepunkt 108°C to 111°C (20 mmHg)
Geruch Characteristic
Summenformel C7H6N2
Menge 5 g
Beilstein 112016
Synonym 3-cyano-4-methylpyridine, 4-methylnicotinonitrile, 3-cyano-4-picoline, 4-methyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-4-methylpyridine 3-cyano-4-picoline, pubchem6623, pubchem18426, 4-methyl nicotinonitrile
InChI-Schlüssel XLAPHZHNODDMDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C#N
IUPAC-Name 4-Methylpyridin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
PubChem CID 227806
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke