Learn More
3-Cyano-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5g, Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride |
| CAS | 351003-23-1 |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C7H3ClFNO2S |
| Strukturformel | FC6H3(CN)SO2Cl |
| Menge | 5g |
| Synonym | 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro, 3-cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem5110, acmc-20a3ve |
| InChI-Schlüssel | KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C#N)F |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.